AMPA
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Hydroxy-5-methylisoxazol-4-yl)-DL-alanine
OR1150T-10MG
APOSOR1150T-10MGEA 232 EUR InStock
APOSOR1150T-10MG
AMPA
AMPA
A selective agonist of the exitatory neurotransmitter L-glutamic acid. AMPA does not interfere with binding sites for kainic acid in vitro.
Formule: C₇H₁₀N₂O₄
MW: 186,2 g/mol
Point de fusion: >200 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 77521-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité