2-Amino-6-chloropyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11609-25G OR11609-100G OR11609-5G
APOSOR11609-25GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR11609-25G APOSOR11609-100G APOSOR11609-5G
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055024
Numéro CAS: 33332-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité