5-Bromo-2-méthoxy-3-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11688-1G
APOSOR11688-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11688-1G
5-Bromo-2-méthoxy-3-nitropyridine 97%
5-Bromo-2-méthoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233,0200 g/mol
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374968
Numéro CAS: 152684-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité