Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Xanthène-9-one

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Xanthen-9-one, 9H-Xanthen-9-one

OR1180-100G
APOSOR1180-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR1180-100G
Xanthène-9-one
Xanthène-9-one


Formule: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
Point d'ébullition: 349…350 °C/730mmHg
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005060
Numéro CAS: 90-47-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité