Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acetyl-6-bromopyridine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR12051-5G OR12051-1G OR12051-25G
APOSOR12051-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR12051-5G APOSOR12051-1G APOSOR12051-25G
2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
2-Acetyl-6-bromopyridine


Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Point de fusion: 51…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272200
Numéro CAS: 49669-13-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité