3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12654-1G
APOSOR12654-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR12654-1G
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251,11 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002047
Numéro CAS: 50670-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité