Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-méthoxybenzothiazole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxy-1,3-benzothiazole, 2-Chloro-6-methoxybenzo[d]thiazole

OR14045-1G
APOSOR14045-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR14045-1G
2-Chloro-6-méthoxybenzothiazole
2-Chloro-6-méthoxybenzothiazole


Formule: C₈H₆ClNOS
MW: 199,66 g/mol
Point de fusion: 52…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671510
Numéro CAS: 2605-14-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité