Boc-3-chloro-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-L-phenylalanine, N-BOC protected, Boc-Phe(3-Cl)-OH
OR14544-5G
APOSOR14544-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR14544-5G
Boc-3-chloro-L-phenylalanine 97%
Boc-3-chloro-L-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈ClNO₄
MW: 299,76 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672515
Numéro CAS: 114873-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité