Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR1493-1G OR1493-100MG
APOSOR1493-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR1493-1G APOSOR1493-100MG
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
2-Amino-4-nitrobenzonitrile


Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117876
Numéro CAS: 87376-25-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité