2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid 97%, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-4-chlorothioanisole, 2-Chloro-5-(methylsulphanyl)benzoic acid
OR15741-5G
APOSOR15741-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR15741-5G
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid 97%, tech
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₂S
MW: 202,658 g/mol
Point de fusion: 136…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009721
Numéro CAS: 51546-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité