tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Benzyloxy)-3-formyl-1H-indole, N-BOC protected
OR1674-250MG
APOSOR1674-250MGEA 39.3 EUR InStock
APOSOR1674-250MG
tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-(benzyloxy)-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₂₁H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 914348-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité