4-Aminoindazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR16942-1G
APOSOR16942-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR16942-1G
4-Aminoindazole
4-Aminoindazole
Formule: C₇H₇N₃
Numéro MDL: MFCD03305710
Numéro CAS: 41748-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité