Chloroglyoxylate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl oxalyl monochloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Chloroglyoxylate, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl chloroformylformate
OR17200-100G
APOSOR17200-100GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR17200-100G
Chloroglyoxylate d'éthyle
Chloroglyoxylate d'éthyle
Formule: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C
Densité: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000706
Numéro CAS: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité