5-(Benzyloxy)-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Benzyloxy)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-iodo-1H-indole, tert-Butyl 5-(benzyloxy)-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
OR1722-250MG
APOSOR1722-250MGEA 77 EUR InStock
APOSOR1722-250MG
5-(Benzyloxy)-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected 95+%
5-(Benzyloxy)-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₂₀H₂₀INO₃
MW: 449,282 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864771
Numéro CAS: 914349-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité