Methyl 4-bromothiophene-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR17259-10G
APOSOR17259-10GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR17259-10G
Methyl 4-bromothiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 4-bromothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₅BrO₂S
MW: 221,072 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06203668
Numéro CAS: 62224-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité