Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Iodoindoline

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-6-iodo-1H-indole

OR17617-250MG
APOSOR17617-250MGEA 87 EUR InStock
APOSOR17617-250MG
6-Iodoindoline
6-Iodoindoline


Formule: C₈H₈IN
MW: 245,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371641
Numéro CAS: 115666-46-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité