5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18818-250MG
APOSOR18818-250MGEA 23.2 EUR InStock
APOSOR18818-250MG
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97+%
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₀BrN
MW: 212,0900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544279
Numéro CAS: 81237-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité