N-(6-Bromohexyl)phtalimide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1895-1G
APOSOR1895-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1895-1G
N-(6-Bromohexyl)phtalimide
N-(6-Bromohexyl)phtalimide
Formule: C₁₄H₁₆BrNO₂
MW: 310,19 g/mol
Point d'ébullition: 186…188 °C/0.4mmHg
Point de fusion: 54…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023098
Numéro CAS: 24566-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité