Acide 5,6-dichloronicotinique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylicacid
OR1909-1G
APOSOR1909-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1909-1G
Acide 5,6-dichloronicotinique 97%
Acide 5,6-dichloronicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point de fusion: 163…168 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075181
Numéro CAS: 41667-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité