Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR200029-250MG
APOSOR200029-250MGEA 59.6 EUR InStock
APOSOR200029-250MG
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole 99%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole


Formule: C₆H₉NO
Point d'ébullition: 215 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191451
Numéro CAS: 6719-02-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité