Pyridine-2-carbaldehyde-oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Pyridinecarbaldehyde oxime, 2-Pyridinealdoxime
OR2013-5G
APOSOR2013-5GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR2013-5G
Pyridine-2-carbaldehyde-oxime
Pyridine-2-carboxaldoxime
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006354
Numéro CAS: 873-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité