Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Chloromethyl)tetrahydropyran 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR2054-5G
APOSOR2054-5GEA 102 EUR InStock
APOSOR2054-5G
2-(Chloromethyl)tetrahydropyran 99%
2-(Chloromethyl)tetrahydropyran


Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'ébullition: 53…54 °C/12mmHg
Densité: 1.075 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006622
Numéro CAS: 18420-41-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité