2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridine-3-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR21705-1G
APOSOR21705-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR21705-1G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridine-3-carbonyl chloride
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridine-3-carbonyl chloride
Formule: C₁₂H₇Cl₂NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067836
Numéro CAS: 97936-44-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité