1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-cyanoazetidine-1-carboxylate, Azetidine-3-carbonitrile, N-BOC protected
OR2250-25G
APOSOR2250-25GEA 112 EUR InStock
APOSOR2250-25G
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796640
Numéro CAS: 142253-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité