2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane, 2-(Chloromethyl)-1,2-propylene Oxide
OR23797-25G
APOSOR23797-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23797-25G
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane
Formule: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Point d'ébullition: 121…124 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052487
Numéro CAS: 598-09-4
EINECS: 209-916-7
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité