3-Amino-2-bromo-6-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-6-methylpyridin-3-amine, 3-Amino-2-bromo-6-picoline, 5-Amino-6-bromo-2-picoline
OR2557-1G
APOSOR2557-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2557-1G
3-Amino-2-bromo-6-méthylpyridine
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095078
Numéro CAS: 126325-53-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité