3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR25988-250MG
APOSOR25988-250MGEA 290 EUR InStock
APOSOR25988-250MG
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂S
Point de fusion: 174…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659718
Numéro CAS: 465514-07-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité