2,3-Dihydroxybenzoate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25996-1G
APOSOR25996-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR25996-1G
2,3-Dihydroxybenzoate d'éthyle
2,3-Dihydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03644149
Numéro CAS: 3943-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité