4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: PP 3, 1-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
OR2650T-250MG
APOSOR2650T-250MGEA 168 EUR InStock
APOSOR2650T-250MG
4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine, grade Technique
4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Chemiluminescent with antifilarial & affinity for the adenosine receptor.
Formule: C₁₁H₉N₅
MW: 211,23 g/mol
Point de fusion: 214…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022901
Numéro CAS: 5334-30-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité