2,6-Dichloro-4-[5-(1,2-oxazol-5-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-[5-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]isoxazole, 2-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)-5-(isoxazol-5-yl)-1,3,4-oxadiazole
OR27433-250MG
APOSOR27433-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSOR27433-250MG
2,6-Dichloro-4-[5-(1,2-oxazol-5-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyridine
2,6-Dichloro-4-[5-(1,2-oxazol-5-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyridine
Formule: C₁₀H₄Cl₂N₄O₂
MW: 283,07 g/mol
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00106310
Numéro CAS: 680214-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité