6-Nitropipéronal 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Nitro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
OR27479-1G
APOSOR27479-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR27479-1G
6-Nitropipéronal 98%
6-Nitropipéronal
Formule: C₈H₅NO₅
MW: 195,13 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005829
Numéro CAS: 712-97-0
EINECS: 211-926-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité