Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Aminoindole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR2883-250MG
APOSOR2883-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2883-250MG
6-Aminoindole
6-Aminoindole


Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 161…166 °C/2mmHg
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093959
Numéro CAS: 5318-27-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité