Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Chlorooct-1-ene 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Oct-7-en-1-yl chloride

OR2941-5G
APOSOR2941-5GEA 209 EUR InStock
APOSOR2941-5G
8-Chlorooct-1-ene 97%
8-Chlorooct-1-ene


Formule: C₈H₁₅Cl
MW: 146,658 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671827
Numéro CAS: 871-90-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité