4-Bromo-3-chloroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR29950-1G
APOSOR29950-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR29950-1G
4-Bromo-3-chloroaniline
4-Bromo-3-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Point de fusion: 61…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041311
Numéro CAS: 21402-26-6
EINECS: 244-370-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité