3-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-7-formylisoquinoline, 3-Chloro-2-azanaphthalene-7-carboxaldehyde
OR300077-500MG
APOSOR300077-500MGEA 369 EUR InStock
APOSOR300077-500MG
3-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
3-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆ClNO
MW: 191,614 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22380180
Numéro CAS: 1337879-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité