5-Bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoindolin-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300218-250MG
APOSOR300218-250MGEA 190 EUR InStock
APOSOR300218-250MG
5-Bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoindolin-1-one
5-Bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoindolin-1-one
Formule: C₁₃H₁₄BrNO₂
MW: 296,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561251
Numéro CAS: 1614234-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité