5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301230-5G
APOSOR301230-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR301230-5G
5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 98%
5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03703470
Numéro CAS: 52838-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité