Lithium 4-methyl-1-(pyridin-2-yl)-2,6,7-trioxa-1-borabicyclo[2.2.2]octan-1-uide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302149-1G
APOSOR302149-1GEA 835 EUR InStock
APOSOR302149-1G
Lithium 4-methyl-1-(pyridin-2-yl)-2,6,7-trioxa-1-borabicyclo[2.2.2]octan-1-uide 95%
Lithium 4-methyl-1-(pyridin-2-yl)-2,6,7-trioxa-1-borabicyclo[2.2.2]octan-1-uide
Formule: C₁₀H₁₃BNO₃·Li
MW: 212,967 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16038156
Numéro CAS: 1014717-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité