(2E)-3-{1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-7-yl}prop-2-enoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303181-500MG
APOSOR303181-500MGEA 661 EUR InStock
APOSOR303181-500MG
(2E)-3-{1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-7-yl}prop-2-enoic acid
(2E)-3-{1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-7-yl}prop-2-enoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13152280
Numéro CAS: 226916-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité