tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 14-(tert-Butoxy)-14-oxotetradecanoic acid, Tetradecanedioic acid Mono-tert-butyl ester
OR303208-5G
APOSOR303208-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR303208-5G
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
Formule: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23136040
Numéro CAS: 234082-00-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité