Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-1-nitronaphtalene 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR30395-25G
APOSOR30395-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR30395-25G
2-Méthyl-1-nitronaphtalene 98%
2-Méthyl-1-nitronaphtalene


Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Point d'ébullition: 185…186 °C/18mmHg
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003914
Numéro CAS: 881-03-8
EINECS: 212-917-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité