Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-iodophenol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 29 EUR InStock
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol


Formule: C₆H₄ClIO
MW: 254,4500 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235248
Numéro CAS: 71643-66-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité