Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-5-nitropyrimidine 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR30486-5G OR30486-1G
APOSOR30486-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR30486-5G APOSOR30486-1G
2-Chloro-5-nitropyrimidine 95%
2-Chloro-5-nitropyrimidine


Formule: C₄H₂ClN₃O₂
MW: 159,53 g/mol
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04117995
Numéro CAS: 10320-42-0
EINECS: 233-703-8
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité