1H-Indole-5-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR305214-250MG
APOSOR305214-250MGEA 174 EUR InStock
APOSOR305214-250MG
1H-Indole-5-carbohydrazide
1H-Indole-5-carbohydrazide
Formule: C₉H₉N₃O
MW: 175,187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977800
Numéro CAS: 406192-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité