Nicotinaldehyde N-oxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Formylpyridinium-1-olate, 3-Formylpyridine N-oxide, Pyridine-3-carboxaldehyde N-oxide
OR305425-250MG
APOSOR305425-250MGEA 173 EUR InStock
APOSOR305425-250MG
Nicotinaldehyde N-oxide
Nicotinaldehyde N-oxide
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,109 g/mol
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13175267
Numéro CAS: 22346-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité