1-Benzothiophene-6-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo[b]thiophene-6-carbaldehyde
OR305609-250MG
APOSOR305609-250MGEA 202 EUR InStock
APOSOR305609-250MG
1-Benzothiophene-6-carboxaldehyde
1-Benzothiophene-6-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆OS
MW: 162,208 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18451824
Numéro CAS: 6386-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité