cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-(BOC-amino)cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
OR307110-10G
APOSOR307110-10GEA 339 EUR InStock
APOSOR307110-10G
cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862294
Numéro CAS: 53292-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité