3-Amino-3-(4-isopropylphenyl)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307573-1G
APOSOR307573-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR307573-1G
3-Amino-3-(4-isopropylphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-isopropylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,2700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663184
Numéro CAS: 117391-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité