3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(3-nitro-phenyl)-propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Boc-amino)-3-(3-nitrophenyl)propionic Acid
OR307578-1G
APOSOR307578-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR307578-1G
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(3-nitro-phenyl)-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(3-nitro-phenyl)-propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₆
MW: 310,303 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090669
Numéro CAS: 284492-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité