4-[2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-phenylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307779-1G
APOSOR307779-1GEA 417 EUR InStock
APOSOR307779-1G
4-[2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-phenylamine
4-[2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-phenylamine
Formule: C₁₃H₂₁N₃
MW: 219,326 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09884759
Numéro CAS: 262368-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité